3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
OR303200-1G
OR303200-500MG
APOSOR303200-1GEA
270
EUR
APOSOR303200-1G
APOSOR303200-500MG
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Formel:
C₉H₁₂Br₂OSi Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23136036 CAS-Nummer: 856766-98-8 |