20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 26.1 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Formel: C₂₄H₄₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23136041
CAS-Nummer: 683239-16-9