2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303230-1G OR303230-500MG
APOSOR303230-1GEA 671 EUR
APOSOR303230-1G APOSOR303230-500MG
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04110413
CAS-Nummer: 42729-96-4