4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 671 EUR
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formel: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Molecular Weight: 236,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23697509
CAS-Nummer: 1426904-70-2