2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 671 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₃
Molecular Weight: 216.193 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23697510
CAS-Nummer: 62749-61-5