6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303249-1G OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA 1070 EUR
APOSOR303249-1G APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molecular Weight: 228,086 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22035582
CAS-Nummer: 1367949-76-5