6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303251-1G OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA 538 EUR
APOSOR303251-1G APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₂
Molecular Weight: 284,149 g/mol
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24038187
CAS-Nummer: 1392223-84-5