5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichloro-5-ethanoylpyridine, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
OR303284-1G
APOSOR303284-1GEA 69.6 EUR
APOSOR303284-1G
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 190,027 g/mol
Schmelzpunkt: 85…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697703
CAS-Nummer: 120800-05-7