2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303300-1G OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA 180 EUR
APOSOR303300-1G APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molecular Weight: 220.314 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07161751
CAS-Nummer: 13399-12-7