N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303306-1G
OR303306-500MG
APOSOR303306-1GEA
180
EUR
APOSOR303306-1G
APOSOR303306-500MG
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656048 CAS-Nummer: 118743-81-0 |