5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303307-1G
OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA
671
EUR
APOSOR303307-1G
APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13181711 CAS-Nummer: 15128-88-8 |