3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-3,4-dihydro-2H-pyran
OR303311-25G
APOSOR303311-25GEA
84.1
EUR
APOSOR303311-25G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈O₃ Molecular Weight: 128,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203171 CAS-Nummer: 40915-37-5 |