3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR30332-10G
OR30332-1G
OR30332-5G
APOSOR30332-10GEA
691
EUR
APOSOR30332-10G
APOSOR30332-1G
APOSOR30332-5G
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Formel:
C₁₆H₁₃NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173714 CAS-Nummer: 175278-50-9 |