5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303341-1G
APOSOR303341-1GEA 144 EUR
APOSOR303341-1G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,569 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846318
CAS-Nummer: 1240725-66-9