2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303347-1G OR303347-5G
APOSOR303347-1GEA 50.9 EUR
APOSOR303347-1G APOSOR303347-5G
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol
Formel: C₂₀H₄₂O₂
Molecular Weight: 314,546 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043351
CAS-Nummer: 2136-72-3