3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303352-1G OR303352-500MG OR303352-5G
APOSOR303352-1GEA 48 EUR
APOSOR303352-1G APOSOR303352-500MG APOSOR303352-5G
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Formel: C₁₃H₁₀BrN
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276495
CAS-Nummer: 91828-08-9