2-Bromo-3-nonylthiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR303356-10G
OR303356-1G
OR303356-5G
APOSOR303356-10GEA
346
EUR
APOSOR303356-10G
APOSOR303356-1G
APOSOR303356-5G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Formel:
C₁₃H₂₁BrS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20922797 CAS-Nummer: 1398044-31-9 |