2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethylphenylboronic acid pinacol ester
OR303514-5G
APOSOR303514-5GEA 172 EUR
APOSOR303514-5G
2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(2,3-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₄H₂₁BO₂
Molecular Weight: 232,126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18383605
CAS-Nummer: 1232132-73-8