3,4-Dinitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 336 EUR
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Molecular Weight: 196.117 g/mol
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00845054
CAS-Nummer: 35998-98-2