Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G
OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA
91.5
EUR
APOSOR30383-1G
APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Formel:
C₁₄H₁₇NO₆ Molecular Weight: 295.288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00110674 CAS-Nummer: 59803-35-9 |