tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303933-1G OR303933-500MG OR303933-5G
APOSOR303933-1GEA 270 EUR
APOSOR303933-1G APOSOR303933-500MG APOSOR303933-5G
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₀ClN₃O₅
Molecular Weight: 369,8 g/mol
Schmelzpunkt: 175…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22375448
CAS-Nummer: 1383468-72-1