Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR303944-1G
OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA
109
EUR
APOSOR303944-1G
APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Schmelzpunkt: 133…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994633 CAS-Nummer: 952566-04-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |