2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303996-500MG
APOSOR303996-500MGEA 214 EUR
APOSOR303996-500MG
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Molecular Weight: 174,242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10014472
CAS-Nummer: 99840-51-4