2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-nitropyridine-4-carboxylic acid
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,552 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584664
CAS-Nummer: 907545-47-5