Pentan-3-one oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR30404-250MG OR30404-1G OR30404-5G
APOSOR30404-250MGEA 226 EUR
APOSOR30404-250MG APOSOR30404-1G APOSOR30404-5G
Pentan-3-one oxime
Pentan-3-one oxime
Formel: C₅H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00110982
CAS-Nummer: 1188-11-0