2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Lieferant: Apollo Scientific
OR304321-1G
OR304321-250MG
OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA
1370
EUR
APOSOR304321-1G
APOSOR304321-250MG
APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19229294 CAS-Nummer: 255882-95-2 |