1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304324-1G OR304324-250MG OR304324-500MG
APOSOR304324-1GEA 1040 EUR
APOSOR304324-1G APOSOR304324-250MG APOSOR304324-500MG
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Molecular Weight: 137,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29918536
CAS-Nummer: 2068152-34-9