(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR304329-1G OR304329-250MG OR304329-500MG
APOSOR304329-1GEA 2050 EUR
APOSOR304329-1G APOSOR304329-250MG APOSOR304329-500MG
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30146430
CAS-Nummer: 1860067-55-5