3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304332-1G OR304332-5G
APOSOR304332-1GEA 811 EUR
APOSOR304332-1G APOSOR304332-5G
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27959490
CAS-Nummer: 848192-94-9