2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304336-5G
APOSOR304336-5GEA 127 EUR
APOSOR304336-5G
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₅H₈ClNO₂
Molecular Weight: 149,576 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29988233
CAS-Nummer: 1628263-61-5