Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-Methyl 3-bromocyclobutanecarboxylate
OR304341-1G OR304341-250MG
APOSOR304341-1GEA 163 EUR
APOSOR304341-1G APOSOR304341-250MG
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₆H₉BrO₂
Molecular Weight: 193,038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27987093
CAS-Nummer: 1523618-35-0