2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR304358-10G OR304358-1G OR304358-5G
APOSOR304358-10GEA 1090 EUR
APOSOR304358-10G APOSOR304358-1G APOSOR304358-5G
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Formel: C₆H₉BrO
Molecular Weight: 177.039 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847541
CAS-Nummer: 128312-69-6