1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-3-oxocyclobutanecarbonitrile
OR304361-100MG OR304361-1G
APOSOR304361-100MGEA 140 EUR
APOSOR304361-100MG APOSOR304361-1G
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22628145
CAS-Nummer: 32082-17-0