2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR304371-1G OR304371-250MG OR304371-500MG
APOSOR304371-1GEA 789 EUR
APOSOR304371-1G APOSOR304371-250MG APOSOR304371-500MG
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Formel: C₈H₁₃NO₂
Molecular Weight: 155,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30003025
CAS-Nummer: 2007916-55-2