(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304392-1G
OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA
250
EUR
APOSOR304392-1G
APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124.141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037453 CAS-Nummer: 1788044-13-2 |