2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304413-1G OR304413-250MG OR304413-500MG
APOSOR304413-1GEA 1560 EUR
APOSOR304413-1G APOSOR304413-250MG APOSOR304413-500MG
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂O·ClH
Molecular Weight: 190.671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700080
CAS-Nummer: 1203686-07-0