Spiro[3.3]heptan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1270 EUR
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Formel: C₇H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23884142
CAS-Nummer: 1502422-51-6