2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR304427-100MG
OR304427-250MG
OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA
601
EUR
APOSOR304427-100MG
APOSOR304427-250MG
APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Formel:
C₆H₁₁NS Molecular Weight: 129.223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566239 CAS-Nummer: 1363381-30-9 |