5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304432-1G OR304432-250MG OR304432-5G
APOSOR304432-1GEA 271 EUR
APOSOR304432-1G APOSOR304432-250MG APOSOR304432-5G
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formel: C₅H₉N·ClH
Molecular Weight: 119,593 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27991827
CAS-Nummer: 1536169-63-7