(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304435-100MG OR304435-250MG OR304435-500MG
APOSOR304435-100MGEA 388 EUR
APOSOR304435-100MG APOSOR304435-250MG APOSOR304435-500MG
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
(8S)-8-Amino-6-azaspiro[3.4]octan-5-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
Molecular Weight: 140.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29037455
CAS-Nummer: 1810074-93-1