Chloromaleic acid anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 EUR
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Formel: C₄HClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210253
CAS-Nummer: 96-02-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III