tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305000-1G
OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA
763
EUR
APOSOR305000-1G
APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182465 CAS-Nummer: 937372-03-7 |