tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 394 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₂
Molecular Weight: 290,401 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460890
CAS-Nummer: 221532-96-3