2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 1060 EUR
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12911562
CAS-Nummer: 909776-51-8