4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 48 EUR
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 208,234 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371550
CAS-Nummer: 476199-14-1