5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305046-250MG
OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA
119
EUR
APOSOR305046-250MG
APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃S Molecular Weight: 208,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371536 CAS-Nummer: 23046-02-8 |