6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
OR305084-1G
OR305084-250MG
OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA
56.7
EUR
APOSOR305084-1G
APOSOR305084-250MG
APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₅ClN₂O Molecular Weight: 180,591 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781580 CAS-Nummer: 885521-37-9 |