3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)ethanone, 1-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)ethan-1-one, 3-Ethanoyl-5-bromo-1H-indazole
OR305110-1G OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA 87 EUR
APOSOR305110-1G APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Molecular Weight: 239,069 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374362
CAS-Nummer: 886363-74-2