6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-1-(prop-2-yl)-1H-indazole
OR305136-1G OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA 609 EUR
APOSOR305136-1G APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 239.112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25460294
CAS-Nummer: 1214900-44-3