1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13177175
CAS-Nummer: 29096-64-8